Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@@H](C[C@](C)([C@@H]([C@H](C1=O)C)O[C@]2([C@@H]([C@H](C[C@H](O2)C)N(C)C)O)[H])OC)C)[C@@H]([C@@H]3[C@](C)([C@H](OC([C@@]1(C)F)=O)CC)OC(N3CCCCN4C=C(N=N4)C5=CC(N)=CC=C5)=O)C
InChI
1S/C43H65FN6O10/c1-12-32-43(8)35(50(40(55)60-43)19-14-13-18-49-23-30(46-47-49)28-16-15-17-29(45)21-28)26(4)33(51)24(2)22-41(6,56-11)37(27(5)36(53)42(7,44)39(54)58-32)59-38-34(52)31(48(9)10)20-25(3)57-38/h15-17,21,23-27,31-32,34-35,37-38,52H,12-14,18-20,22,45H2,1-11H3/t24-,25-,26-,27+,31+,32-,34-,35-,37-,38+,41-,42-,43-/m1/s1
InChI key
IXXFZUPTQVDPPK-QIFQIIIXSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3417-5MG | 04065268780824 |
| SML3417-25MG | 04065268780817 |