Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.41
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1NC(C2=C(C=CC=C2)F)=O)NCCN3CCOCC3
InChI key
QEEPXSHOUBCRGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bcl3:NF-kB p50 protein-protein interaction (PPI) inhibitor with anti-metastatic efficacy in cultures and in vivo.
JS6 is a Bcl3:NF-kB p50 protein-protein interaction (PPI) inhibitor that effectively suppresses Bcl3-dependent intracellular NF-kB activity (IC50 = 45/159 nM using Bcl3-overexpressing MDA-MB-231/HEK293; IC50 = 710 nM using HEK293 overexpressing Bcl3 and NF-kB p52). JS6 prevents enhanced MDA-MB-231 migration upon Bcl3 overexpression in cultures (IC50 = 310 nM), and effectively suppresses primary tumor growth as well as secondary tumor colonisation in vivo (3.5-10 mg/kg/d i.p. mice with MDA-MB-436 or 4T1.2 murine carcinoma xenograft) without overt systemic toxicity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥25 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color tan | color white to tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Jitka Soukupová et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(5), 775-786 (2021-03-03)
The development of antimetastatic drugs is an urgent healthcare priority for patients with cancer, because metastasis is thought to account for around 90% of cancer deaths. Current antimetastatic treatment options are limited and often associated with poor long-term survival and
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3261-5MG | 04065267044590 |
| SML3261-25MG | 04065267044583 |