Przejdź do
SML3084
Clascoterone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
21-Hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, C17P, CB-03-01, Cortexolone 17α-propionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.52
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(O[C@]1(C(CO)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
InChI
1S/C24H34O5/c1-4-21(28)29-24(20(27)14-25)12-9-19-17-6-5-15-13-16(26)7-10-22(15,2)18(17)8-11-23(19,24)3/h13,17-19,25H,4-12,14H2,1-3H3/t17-,18+,19+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
GPNHMOZDMYNCPO-PDUMRIMRSA-N
Biochem/physiol Actions
Clascoterone is a high-affinity androgen receptor (AR) antagonist (antiandrogen) that antagonizes testosterone-stimulated transcription activity (in reporter cells) as well as DHT-induced production of lipids and inflammatory cytokines (in human sebocytes) in cultures. When applied topically, clascoterone is as active as cyproterone acetate, and 2-, 3-, and 4-times, respectively, more active than finasteride, flutamide, and progesterone in vivo (local antiandrogenic activity in hamster′s flank organ; 100-400 μg/50 μL acetone/animal).
High-affinity androgen receptor (AR) antagonist with antiandrogenic efficacy in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2932SML1480SML1955
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML3084-25MG04065266519938
SML3084-5MG04065266519945