Przejdź do
SML3041
CRBN-6-5-5-VHL
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CRBN-6-5-5-VHL, (2S,4R)-1-((2S)-2-(5-((5-((6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)oxy)pentyl)oxy)pentanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, CRBN degrader, CRBN directed PROTAC, CRBN-VHL hetero-PROTAC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H69N7O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)NCCCCCCOCCCCCOCCCCC(N[C@H](C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C=C5)C6=C(C)N=CS6)=O)C[C@@H](O)C4)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C51H69N7O10S/c1-33-44(69-32-54-33)35-20-18-34(19-21-35)30-53-46(62)40-29-36(59)31-57(40)50(66)45(51(2,3)4)55-41(60)17-8-13-28-68-27-12-7-11-26-67-25-10-6-5-9-24-52-38-16-14-15-37-43(38)49(65)58(48(37)64)39-22-23-42(61)56-47(39)63/h14-16,18-21,32,36,39-
InChI key
LIMCHOLAKDUZDS-XARBDFOFSA-N
Biochem/physiol Actions
CRBN-6-5-5-VHL jest przepuszczalnym dla komórek i bardzo silnym heterodimerem składającym się z ligaz E3 rekrutujących ligandy, a mianowicie pomalidomid i VH032-aminę, które skutecznie niszczą Cereblon (CRBN). CRBN-6-5-5-VHL łatwo tworzy heteroternarny kompleks i selektywnie indukuje ubikwitynację CRBN i proteasomalną degradację w stosunku do VHL w sposób zależny od czasu i dawki (0,001 do 1 μM). Wyższe stężenia (10 μM) powodują degradację neo-substratów IKZF1 i IKZF3 bez wpływu na poziomy pVHL30 lub pVHL19.
przepuszczalny dla komórek i bardzo silny heterodimer zawierający ligandy E3 rekrutujące ligandy, pomalidomid i VH032-aminę, który skutecznie eliminuje Cereblon (CRBN)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Steinebach et al.
MedChemComm, 10(6), 1037-1041 (2019-07-16)
A modular chemistry toolbox was developed for cereblon-directed PROTACs. A variety of linkers was attached to a CRBN ligand via the 4-amino position of pomalidomide. We used linkers of different constitution to modulate physicochemical properties. We equipped one terminus of
Christian Steinebach et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 55(12), 1821-1824 (2019-01-24)
Small-molecule heterobifunctional degraders can effectively control protein levels and are useful research tools. We assembled proteolysis targeting chimeras (PROTACs) from a cereblon (CRBN) and a von-Hippel-Lindau (VHL) ligase ligand and demonstrated a PROTAC-induced heterodimerization of the two E3 ligases leading
Saeko Kuwahara-Ota et al.
British journal of haematology, 191(5), 784-795 (2020-06-20)
An increase in immunosuppressive myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) is associated with disease progression and treatment resistance in multiple myeloma (MM). We investigated the mechanisms underlying MDSC induction, and sought to discover a strategy for prevention of MDSC induction in MM.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML3041-25MG04065266004366
SML3041-5MG04065266004373