Przejdź do
SML2926
FT895
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-Dihydro-N-hydroxy-1,1-dimethyl-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinyl]-1H-isoindole-4-carboxamide, FT 895, FT-895, HDTK 070, HDTK-070, HDTK070, N-Hydroxy-1,1-dimethyl-2-(5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl)isoindoline-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15F3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ncc(nc1)N2C(c3c(c(ccc3)C(=O)NO)C2)(C)C
InChI key
XCLPBILTRRWOIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FT895 is a potent and highly selective HDAC11 inhibitor (IC50 = 3 nM/HDAC11, 5.6 μM/HDAC8, >10 μM/HDAC1-7, HDAC9 & HDAC10) with a deacetylase active site Zn2+-targeting hydroxamate. FT895 exhibits antiproliferation potency against myeloproliferative neoplasm (MPN) cultures (IC50 = 3.00 μM/JAK2(V617F) Ba/F3, 4.94 μM/HEL92.1.7, 6.49 μM/MPL(W515L) Ba/F3) and reduces stem-like properties of CSCs (42/62/85/100% inhibtion of H1650 Sphere formation at 0.5/1/2/5 μM).
Potent and highly selective HDAC11 inhibitor that reduces myeloproliferative neoplasm (MPN) proliferation and CSCs stem-like properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2489SML2809SML1184
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)