Przejdź do
SML1891
PK11007
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-2-(methylsulfonyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Aby zapytać o ten produkt SML1891, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C)c1nc(c(cn1)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C6H5ClN2O4S/c1-14(12,13)6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WZUPWJVRWIVWEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PK11007 is a thiol-reactive anticancer agent that stabilizes wild type and mutant p53 through selective alkylation of two surface cysteines without interfering with its DNA binding.
PK11007 is a thiol-reactive anticancer agent that stabilizes wild type and mutant p53 through selective alkylation of two surface cysteines without interfering with its DNA binding. Additionally independently from p53, PK11007 impairs reactive oxygen species (ROS) detoxification in a number of mutant p53 cancer cells. PK11007 exhibits anticancer activity in number of cancer cell lines while shoving low cytotoxicity toward normal cells.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthias R Bauer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(36), E5271-E5280 (2016-08-24)
The tumor suppressor p53 has the most frequently mutated gene in human cancers. Many of p53's oncogenic mutants are just destabilized and rapidly aggregate, and are targets for stabilization by drugs. We found certain 2-sulfonylpyrimidines, including one named PK11007, to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1891-5MG04061832826318
SML1891-25MG04061832826301