Przejdź do
SML1814
3,6-DMAD hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N9-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3,N6,N6-tetramethylacridine-3,6,9-triamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32N5 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.52 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt SML1814, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCNC1=C2C(C=C(N(C)C)C=C2)=NC3=C1C=CC(N(C)C)=C3
InChI
1S/C22H31N5/c1-25(2)13-7-12-23-22-18-10-8-16(26(3)4)14-20(18)24-21-15-17(27(5)6)9-11-19(21)22/h8-11,14-15H,7,12-13H2,1-6H3,(H,23,24)
InChI key
UIWOQSJSDYDIQJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3,6-DMAD is an acridine derivative that selectively suppresses ER stress- (300 nM Thapsigargin) induced HT1080 cellular XBP1 mRNA splicing (Eff. conc. 500 nM), but not eIF2a phosphorylation, by directly inhibiting IRE1? RNase (endoribonuclease) activity and disrupting IRE1α oligomerization. 3,6-DMAD is shown to exhibit anti-multiple myeloma efficacy in cultures in vitro (%survival/[3,6-DMAD]/cell line/24 h = 13%/4 M/RPMI 8226 and 8%/1 μM/MM1.R) and completely suppress the expansion of established RPMI 8226 tumor in mice in vivo when administered via intraperitoneal injection (10 mg/kg q.o.d.).
3,6-DMAD is an acridine derivative.
3,6-DMAD is also called as N9-(3-(dimethylamino)propyl)-N3,N3,N6,N6-tetramethylacridine-3,6,9-triamine. It prevents the development of multiple myeloma (MM) tumor xenografts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1939SML2401SML1158
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1814-5MG04061832276106
SML1814-25MG04061832276090