Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1)C2=C(OC(N)=C(C#N)C2C)CC1C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3
InChI key
XZQMHUGTNOOYFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UCPH-102 is a selective inhibitor of the Excitatory Amino Acid Transporter subtype-1 (EAAT1, GLAST) with an IC50 value of 420 nM for EAAT1 and >300 μM for EAAT2-5. UCPH-102 has been shown to cross the blood-brain barrier, so should become a valuable tool for studying the role of EAAT1 in brain.
UCPH-102 is a selective inhibitor of the Excitatory Amino Acid Transporter subtype-1 (EAAT1, GLAST).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML1799-25MG | 04061832275796 |
| SML1799-5MG | 04061832275802 |