Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł 251,60 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12ClN5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.80
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
251,60 zł
Cena katalogowa296,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
HS38 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Death-associated protein kinases DAPK1 (IC50 = 200 nM, 89% inhibition at 10 RM) and ZIPK (Zipper-interacting protein kinase, also called DAPK3) that regulate programmed cell death, and also inhibits the closely related PIM3 kinase (IC50 = 200 nM, 76% inhibition at 10 RM). In addition to mediating apoptosis, DAPK1 and ZIPK regulate both non-muscle and smooth muscle myosin phosphorylation. HS38 specifically targeted ZIPK in smooth muscle, and decreased contractile force generated in mouse aorta, rabbit ileum, and calyculin A stimulated arterial muscle.
HS38 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor that also targets the closely related PIM3 kinase.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?