Przejdź do
SML0915
Xipamide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-benzamide, BE 1293, BEI 1293, MJF 10938
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.81
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
238-216-4
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
884,00 zł
Cena katalogowa1040,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(cc(c(c1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)O)Cl
InChI
1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)
InChI key
MTZBBNMLMNBNJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Xipamide is a sulfonamide diuretic that blocks sodium reabsorption in the distal tubules of the kidney, resulting in increased urine output. Xiopamide also blocks the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel.
Xipamide is a sulfonamide diuretic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1604SML1066SML1616
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
U Akesolo et al.
Journal of chromatographic science, 42(2), 74-79 (2004-03-17)
Experimental design methodologies are applied to the development of a capillary zone electrophoretic method for the separation of the angiotensin-converting enzyme inhibitor enalapril and its derivative enalaprilat and the diuretics xipamide and hydrochlorothiazide. The effects of pH, buffer concentration, proportion
Anton Sandhofer et al.
Wiener klinische Wochenschrift, 114(21-22), 938-942 (2003-01-17)
Diuretics are among the most frequently prescribed substances in elderly patients, but they are also associated with the highest incidence of adverse effects in this group of patients. Xipamide is a sulfonamide-like diuretic whose action does not depend on transtubular
Xipamide induced symptomatic severe hyponatraemia.
S C Mishra et al.
The Journal of the Association of Physicians of India, 39(2), 229-230 (1991-02-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0915-50MG04061832576671
SML0915-10MG04061835374977