Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N3O5S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
InChI key
HCRKCZRJWPKOAR-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... CA2(760)
General description
Brinzolamide is a small molecular weight compound that has an ability to bind melanin. This drug is used in ocular therapy.[1]
Application
Brinzolamide has been used as a melanin binding compound or drug in melanin binding assays.[1] It has also been used as a carbonic anhydrase inhibitor (CAI).
Biochem/physiol Actions
Brinzolamide is a carbonic anhydrase II inhibitor
Brinzolamide is a carbonic anhydrase II inhibitor used to lower intraocular pressure.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brinzolamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML0216-10MG | 04061837077234 |
| SML0216-50MG | 04061832723327 |