Przejdź do
SML0152
AK-7
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
397,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21BrN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
397,80 zł
Cena katalogowa468,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)N3CCCCCC3)c1
InChI
1S/C19H21BrN2O3S/c20-16-8-6-9-17(14-16)21-19(23)15-7-5-10-18(13-15)26(24,25)22-11-3-1-2-4-12-22/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,21,23)
InChI key
IYAYHZZWYNXHEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
AK-7 (3-(1-azepanylsulfonyl)-N-(3-bromphenyl) benzamide) is a cell- and brain-permeable, selective SIRT2 (sirtuin 2) inhibitor.
Application
AK-7 has been used in cell culture and cell treatment.
Biochem/physiol Actions
AK-7 is a brain penetrant selective SIRT2 inhibitor. No inhibition of SIRT1 or SIRT3 detected.
Selective SIRT2 Inhibitor
Selective SIRT2 Inhibitor AK-7 is a brain penetrant selective SIRT2 inhibitor. No inhibition of SIRT1 or SIRT3 detected.
In neurons, the sirtuin 2 inhibitor AK-7 is neuroprotective in vitro and decreases polyglutamine inclusions and cholesterol levels. In mice, treatment with brain-permeable SIRT2 inhibitor AK-7 led to improved motor function, extended survival and decreased brain atrophy. AK-7 decreases the polyglutamine aggregation in R6/2 brain.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1344SML1832I7016
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0152-5MG04061833221969
SML0152-25MG04061833221952