Przejdź do
SMB00560
4-Phenyl-3-(phenylmethyl)-2(5H)-furanone
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
4-benzyl-3-phenyl-2H-furan-5-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC(C2=CC=CC=C2)=C1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14O2/c18-17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(12-19-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
KJGOARVXLMFYCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product deirved from fungal source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00572SMB00512SMB00522
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SMB00560-1MG04061825668574