Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C=C(C[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-2-8(3-11(23)16(10)27)20(31)33-15-6-7(19(29)30)1-14(26)18(15)34-21(32)9-4-12(24)17(28)13(25)5-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
UFDJVOQZZQZYJG-IIDMSEBBSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥85% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥85% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?