Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105904
Concentration:
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s):
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
MISSION®
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
technique(s)
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Biblioteki MISSION LentiPlex Pooled Libraries łączą moc kolekcji MISSION TRC shRNA z doświadczeniem firmy Sigma w produkcji lentiwirusów, aby umożliwić badania przesiewowe RNAi na poziomie całego genomu. System LentiPlex pooled zapewnia ulepszone dostarczanie i długotrwałe wyciszanie genów w nie dzielących się i pierwotnych liniach komórkowych, umożliwiając nieograniczony potencjał odkrywczy. Wygodny format sprawia, że szybkie badania przesiewowe RNAi całego genomu są teraz dostępne dla każdego badacza przy minimalnej inwestycji w odczynniki, czas lub sprzęt.
Biblioteka MISSION LentiPlex Mouse shRNA Pooled Library 2.0 zawiera dodatkowe pokrycie genów i klonów z poprzednio oferowanej biblioteki LentiPlex 1.0 Pooled Library. Po dodaniu wersji 2.0, która obejmuje ponad 7 000 genów myszy i ponad 25 000 klonów podzielonych na 3 podpule, kompletna całogenomowa biblioteka myszy kompletna całogenomowa biblioteka myszy składa się teraz z ponad 110 000 konstruktów shRNA z kolekcji TRC ukierunkowanych na ponad 21 000 genów myszy. Każda biblioteka jest testowana pod kątem reprezentacji shRNA przed wydaniem produktu, aby zapewnić solidne pokrycie biblioteki. Kompletna biblioteka jest dostarczana w gotowym do użycia formacie lentiwirusowym w mianach co najmniej 5 x 108 TU/ml za pomocą testu p24 i jest wstępnie podzielona na piętnaście podpul po około 5 500-8 000 konstruktów shRNA każda. Startery do amplifikacji i sekwencjonowania są również dostarczane w celu dalszej identyfikacji celu.
Aby uzyskać więcej informacji, w tym przykładowe dane i zastosowania, odwiedź naszą stronę LentiPlex Technical Detail Page..
Biblioteka MISSION LentiPlex Mouse shRNA Pooled Library 2.0 zawiera dodatkowe pokrycie genów i klonów z poprzednio oferowanej biblioteki LentiPlex 1.0 Pooled Library. Po dodaniu wersji 2.0, która obejmuje ponad 7 000 genów myszy i ponad 25 000 klonów podzielonych na 3 podpule, kompletna całogenomowa biblioteka myszy kompletna całogenomowa biblioteka myszy składa się teraz z ponad 110 000 konstruktów shRNA z kolekcji TRC ukierunkowanych na ponad 21 000 genów myszy. Każda biblioteka jest testowana pod kątem reprezentacji shRNA przed wydaniem produktu, aby zapewnić solidne pokrycie biblioteki. Kompletna biblioteka jest dostarczana w gotowym do użycia formacie lentiwirusowym w mianach co najmniej 5 x 108 TU/ml za pomocą testu p24 i jest wstępnie podzielona na piętnaście podpul po około 5 500-8 000 konstruktów shRNA każda. Startery do amplifikacji i sekwencjonowania są również dostarczane w celu dalszej identyfikacji celu.
Aby uzyskać więcej informacji, w tym przykładowe dane i zastosowania, odwiedź naszą stronę LentiPlex Technical Detail Page..
Other Notes
Biblioteki MISSION LentiPlex Mouse Pooled shRNA składają się z numerów katalogowych SHPM01, SHPM15, SHPM2 i SHPMLIBR. Należy zapoznać się z Tabelą 1 dla przybliżonej liczby pokrycia klonów shRNA, docelowych genów i podpul dla każdej biblioteki.
Podkłady do amplifikacji i sekwencjonowania są również dostarczane w celu dalszej identyfikacji trafień.
Dekonwolucja puli shRNA
Sigma's usługa dekonwolucji pozwala łatwo zidentyfikować geny, które mają wpływ na ekran puli shRNA.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Sigma lub wyślij zapytanie na adres MISSION RNAi.
Podkłady do amplifikacji i sekwencjonowania są również dostarczane w celu dalszej identyfikacji trafień.
Dekonwolucja puli shRNA
Sigma's usługa dekonwolucji pozwala łatwo zidentyfikować geny, które mają wpływ na ekran puli shRNA.
- Sekwencjonowanie następnej generacji klonów pozwala uzyskać dokładną liczbę wystąpień poszczególnych klonów w próbce shRNA.
- Wszechstronne, powtarzalne wyniki z połączonych ekranów shRNA
- Statystycznie solidne i bogate w informacje dane
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Sigma lub wyślij zapytanie na adres MISSION RNAi.
Browse additional MISSION shRNA Gene Family Sets in our MISSION shRNA portal
Legal Information
LentiPlex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24 |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 assay) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?