Przejdź do
SBVT14
SB-MRP2-HEK293
Synonim(y):
ABC30, CMOAT, Ludzkie pęcherzyki błonowe MRP2, białko oporności wielolekowej 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Produkt SBVT14 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ABCC2(1244)
General description
Preparaty błonowe do testów transportu pęcherzykowego (VT) są odpowiednie do ogólnych badań interakcji między transporterem leku a przepływem. Zarówno interakcje substratów, jak i inhibitorów mogą być oceniane przy użyciu pęcherzyków. Sukces badań interakcji substratów w dużym stopniu zależy od biernej przepuszczalności związku. Substraty o wysokiej przepuszczalności mogą nie zostać wykryte. Dostępne są również membrany kontrolne o zerowej lub znacznie niższej aktywności transportera.
Application
W teście transportu pęcherzykowego stosuje się tak zwane pęcherzyki błonowe "inside-out" zawierające transportery ABC. Inkubacja substratów odpowiedniego transportera wypływu w obecności odwróconych pęcherzyków błonowych i ATP umożliwia pomiar akumulacji substratów w pęcherzykach. W wielu przypadkach stosuje się substraty reporterowe znakowane radioaktywnie, ale ostatnio firma SOLVO opracowała nowe zestawy do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ, które wykorzystują fluorescencyjne substraty reporterowe.
Standardowy test transportu pęcherzykowego jest testem hamującym przeprowadzanym z zimnymi artykułami testowymi. Test ten dostarcza informacji na temat wszelkich interakcji między transporterem ABC a badanym artykułem. Transport substratu reporterowego jest mierzony w obecności badanego artykułu (zwykle w 7 stężeniach), a IC50 jest definiowane jako stężenie hamujące transport substratu reporterowego o 50%.
Jeśli dostępna jest radioznakowana forma badanego związku lub odpowiednie metody analityczne (LC/MS, HPLC), test transportu pęcherzykowego może być przeprowadzony w bezpośrednim formacie bez substratu reporterowego i może zidentyfikować charakter substratu badanego artykułu. Test substratu transportu pęcherzykowego jest testem o niskiej przepustowości. Jest odpowiedni dla badanych związków o niskiej przepuszczalności, ponieważ związki o wysokiej przepuszczalności mogą wydostawać się z pęcherzyków przez dwuwarstwę lipidową.
Zestaw do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ jest sprzedawany oddzielnie. Ten test pęcherzyków błonowych transportera wymaga zestawu do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ i odpowiedniej błony kontrolnej poniżej:
SB PREDIVEZ Reagent Kit for MRP2, MRP3, and MRP5 part number SBPVR3-9RXN i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-HEK293-Mock-CTRL numer części SBCT06-1EA.
Packaging
500 μL
Physical form
Dostarczane jako zamrożone pęcherzyki błonowe, zawierające 5 mg/ml białka błonowego, oznaczone objętością, numerem katalogowym (transporter) i datą produkcji.
Legal Information
Distributed for SOLVO Biotechnology, Inc.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Evers et al.
British journal of cancer, 83(3), 375-383 (2000-08-06)
The multidrug resistance proteins MRP1 and MRP2 are members of the same subfamily of ATP-binding cassette transporters. Besides organic molecules conjugated to negatively charged ligands, these proteins also transport cytotoxic drugs for which no negatively charged conjugates are known to
M G Donner et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 34(2), 351-359 (2001-08-02)
Cholestasis induces down-regulation of multidrug resistance protein 2 (Mrp2, symbol Abcc2), which is localized to the canalicular membrane. Given the overlapping substrate specificities of Mrp2 and multidrug resistance protein 3 (Mrp3, symbol Abcc3), we examined the hypothesis of a different
Thomas Rau et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 80(5), 468-476 (2006-11-23)
The adenosine triphosphate-binding cassette (ABC) class transporter ABCC2 (MRP2 [multidrug resistance related protein 2] or cMOAT [canalicular multispecific organic anion transporter]) is involved in the cellular outward transport and elimination of methotrexate. We hypothesized that common genetic variations may contribute
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SBVT14-1EA04061837017230