Przejdź do
SBR00074
Asunaprevir
≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
SM-5887, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H46ClN5O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
748.29
UNSPSC Code:
51101500
MDL number:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
protein synthesis | inhibits
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
InChI key
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
General description
Asunaprevir is a competitive inhibitor of HCV NS3/4A protease which act by inhibiting the protease activity of the NS3/4A enzyme of the hepatitis C virus.
Biochem/physiol Actions
Asunaprevir is a direct acting antiviral agent that inhibits the NS3/4A protease of the hepatitis C virus (HCV). Inhibition of the NS3/4A protease prevents viral replication and leads to the clearance of HCV from the body. Asunaprevir is active again viruses.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asunaprevir
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)