Przejdź do
SBPVR1
Zestaw odczynników SB PREDIVEZ dla MDR1/P-gp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
Storage temp.:
−70°C
Shipped in:
dry ice
Produkt SBPVR1 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in human cells
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
SOLVO Biotechnology oferuje gotowe do użycia zestawy testowe dla transporterów wypływu i wychwytu. Zestawy SOLVO PREDIVEZ Vesicular Transport Assay Kits są odpowiednie do badań inhibicji transporterów wypływu. Zestawy są przeznaczone do testowania hamującego wpływu jednego lub więcej badanych związków na transport pęcherzykowy substratu sondy. W większości przypadków dołączony jest fluorescencyjny substrat sondy. Zestawy zawierają wszystkie odczynniki i roztwory niezbędne do przeprowadzenia testu interakcji lek-transporter.
Application
Zestaw do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ jest prostym i wydajnym narzędziem do badania interakcji transporterów leków. Dostarcza informacji na temat wszelkich interakcji między transporterem ABC a kandydatem na lek, które mogłyby wpływać na transport fluorescencyjnego lub radioznakowanego lub zimnego.
Zestawy do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ zawierają bufory, substrat sondy i inhibitory referencyjne potrzebne do przeprowadzenia testów transportu pęcherzykowego (wystarczające na 300 dołków/zestaw - równoważne istniejącym zestawom PV 9-cpd). Protokół testu, szablon obliczeń i przykładowy plik danych są dostępne na stronie internetowej SOLVO .
Membrany transportowe i kontrolne są sprzedawane oddzielnie. Ten zestaw do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ wymaga membrany kontrolnej SB K CTRL o numerze części
SBCT01-1EA i może być używany z poniższymi membranami transportowymi:
SB-MDR1-K-VT MDR1 human membrane vesicles numer części SBVT01-1EA
Legal Information
PREDIVEZ is a trademark of Solvo Biotechnology
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)