Przejdź do
SBP4303
STEAP1 (AB1) Blocking Peptide for PRS4303
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.05 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
18 amino acids near the carboxy terminus of human STEAP1.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS4303.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)