Przejdź do
SBNMQ
NMQ/N-methyl-quinidine - MDR1/P-gp Substrate
Synonim(y):
SB-NMQ, N-methyl-quinidine (NMQ), NMQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Form:
powder
Produkt SBNMQ nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
color
white
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].[N+]21([C@H](CC([C@H](C2)C=C)CC1)[C@@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC)C
InChI
1S/C21H27N2O2.HI/c1-4-14-13-23(2)10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-3)12-18(17)19;/h4-7,9,12,14-15,20-21,24H,1,8,10-11,13H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15?,20+,21-,23?;/m0./s1
InChI key
AJQSDVGBERUTGX-QVEQJUGRSA-M
Application
NMQ/N-methyl-quinidine - MDR1/P-gp substrate has been used as a probe substrate for multidrug resistance protein 1 (MDR1) in vesicles assay.
Biochem/physiol Actions
SOLVO Biotechnology offers NMQ as a selective substrate for the MDR1 membrane transporter.
NMQ was shown to be actively transported by human MDR1/P-gp and rat Mdr1b efflux transporters.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potential herb-drug interaction of shexiang baoxin pill in vitro based on drug metabolism/transporter.
Shen Z, et al.
American Journal of Translational Research, 8(12), 5545-5545 (2016)
Zhijie Shen et al.
American journal of translational research, 8(12), 5545-5556 (2017-01-13)
Many researches have proved functions of anti-oxidation, endothelial protection and pro-angiogenesis efficiency of Shexiang Baoxin Pill (SBP). This study aims to investigate potential for metabolism-based interaction on CYP450s and transporter based interaction on OATP1B1, BRCP and MDR1. Human primary hepatocytes
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SBNMQ-1G04061838439277
SBNMQ-100MG04061837016936
SBNMQ-5MG04061838439291
SBNMQ-500MG04061834417309
SBNMQ-50MG04061838439284
SBNMQ-10MG04061838439260