Przejdź do
SBAT02
MRP1 człowiek
membrane preparation for ATPase Assay, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonim(y):
ABCC1, Białko związane z opornością wielolekową 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produkt SBAT02 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
liquid
concentration
5 mg/mL
color
off-white
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ABCC1(4363)
General description
Preparaty membranowe do testów ATPazy są odpowiednie do badań interakcji między transporterem leku a przepływem w oparciu o określenie aktywności ATPazy i mogą być stosowane do rozróżniania substratów i inhibitorów transportera.
Application
Test ATPazy jest testem błonowym in vitro zaprojektowanym w celu wskazania charakteru interakcji między związkiem a transporterem. Mierząc aktywność ATPazy, można zbadać zarówno aktywację, jak i hamowanie transporterów przy użyciu błon z komórek owadów zakażonych bakulowirusem lub błon komórkowych ssaków zawierających wysoki poziom ludzkich lub gryzoniowych transporterów typu dzikiego. Transportery ABC pośredniczą w transporcie substratów w stosunku do gradientu stężeń, wykorzystując energię pochodzącą z hydrolizy ATP, która jest proporcjonalna do aktywności transportera i może być łatwo wykryta metodą kolorymetryczną.
Aby ocenić aktywację, błony bogate w transportery ABC są inkubowane z różnymi (zwykle w 8) stężeniami badanego artykułu i mierzony jest wpływ na podstawową aktywność ATPazy. Związki stymulujące ATPazę są ogólnie uważane za substraty dla transportera. Aby ocenić inhibicję, badana jest zdolność artykułu testowego do modyfikowania aktywności danego transportera ABC stymulowanego jego prototypowymi substratami. Testy aktywacji i inhibicji są testami komplementarnymi.
Stymulacja wykryta w teście aktywacji wskazuje, że związek jest transportowanym substratem transportera, podczas gdy interakcje wykryte w teście inhibicji wskazują na interakcję badanych związków z transporterem, ale nie dają informacji o naturze (substrat lub inhibitor) interakcji. W niektórych przypadkach inhibitory lub wolno transportowane związki mogą również hamować podstawową aktywność ATPazy transportera.
Wolno transportowane substraty często nie stymulują aktywności ATPazy w wykrywalnym stopniu; jednak istniejąca interakcja może być zidentyfikowana w teście inhibicji.
Physical form
Dostarczane jako zamrożone pęcherzyki błonowe, zawierające 5 mg/ml białka błonowego, oznaczone objętością, numerem katalogowym (transporter) i datą produkcji.
Legal Information
Distributed for SOLVO Biotechnology, Inc.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S-M He et al.
Current medicinal chemistry, 18(3), 439-481 (2010-12-15)
Multidrug ABC transporters such as P-glycoprotein (P-gp/MDR1/ABCB1) and multidrug resistance protein 1 (MRP1/ABCC1) play an important role in the extrusion of drugs from the cell and their overexpression can be a cause of failure of anticancer and antimicrobial chemotherapy. Recently
Roger G Deeley et al.
Physiological reviews, 86(3), 849-899 (2006-07-04)
Multidrug Resistance Proteins (MRPs), together with the cystic fibrosis conductance regulator (CFTR/ABCC7) and the sulfonylurea receptors (SUR1/ABCC8 and SUR2/ABCC9) comprise the 13 members of the human "C" branch of the ATP binding cassette (ABC) superfamily. All C branch proteins share
Cornelius F H Mueller et al.
Circulation research, 97(7), 637-644 (2005-08-27)
Glutathione (GSH) is the major source of intracellular sulfhydryl groups. Oxidized GSH (GSSG) can be recycled to GSH by the GSH reductase or exported from the cell. The mechanism by which GSSG is exported and the consequence of its export
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SBAT02-1EA04061837016820