Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
biological source
mouse
conjugate
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
14E10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
85kDa
species reactivity
rat, mouse
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100, western blot: 1:1000
isotype
IgG1
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Scnn1a(25122)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 14E10, monoclonal | clone 2G4, monoclonal | clone 14E10, monoclonal | clone 14E10, monoclonal |
| Gene Information rat ... Scnn1a(25122) | Gene Information rat ... Scnn1a(25122) | Gene Information rat ... Scnn1a(25122) | Gene Information rat ... Scnn1a(25122) |
| species reactivity rat, mouse | species reactivity mouse, rat | species reactivity mouse, rat | species reactivity mouse, rat |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex | conjugate Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-ENaC alpha-PerCP antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?