Przejdź do
SAB5201212
Monoklonalny anty-Atf4
clone S360A-24, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-CREB2, Antyaktywującyczynnik transkrypcyjny 4, Białko wiążące element odpowiedzi anty-cyklicznegoAMP 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
S360A-24, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1608
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S360A-24, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 60 kDa
species reactivity
human, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATF4(468)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 25-327 ludzkiego ATF4. 86% identyczne ze szczurzym i 85% identyczne z mysim. <50% identyczności z ATF5.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5201222SAB5201225SAB5201214
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
Atto 488 conjugate
clone
S360A-24, monoclonal
clone
S360A-24, monoclonal
clone
S360A-24, monoclonal
clone
S360A-24, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... ATF4(468)
Gene Information
human ... ATF4(468)
Gene Information
human ... ATF4(468)
Gene Information
human ... ATF4(468)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-Atf4
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SAB5201212-100UG04061832153773