Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2220,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 11 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H4-16(121504)
General description
Immunogen
Immunogen Range: 6-55
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, rat, human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Histone H4 antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SAB4500312-100UG | 04061837173622 |