Przejdź do
SAB3501236
Anty-MED28
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
mouse, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MED28(80306)
General description
Przeciwciało MED28: Kompleks mediatora jest wielobiałkowym koaktywatorem transkrypcji, który ulega ekspresji wszechobecnie u eukariontów od drożdży po ssaki i jest wymagany do indukcji transkrypcji polimerazy RNA II (pol II) przez czynnik transkrypcyjny wiążący DNA. Jednym z białek w tym kompleksie jest MED28, znane również jako Magicin. MED28 ulega ekspresji w wielu liniach komórkowych i tkankach. Wykazano, że obniżenie ekspresji MED28 w komórkach NIH3T3 powoduje znaczną indukcję kilku genów związanych z różnicowaniem komórek mięśni gładkich i odwrotnie, jego nadekspresja hamuje ekspresję genów SMC. MED28 może również tworzyć trójskładnikowy kompleks z Grb2 i Merlin, białkiem supresorowym guza neurofibromatozy 2, co wskazuje, że MED28 może odgrywać rolę w supresyjnej aktywności guza Merlin. MED28 został również niedawno zidentyfikowany jako czynnik zależny od HIV (HDF), co sugeruje, że MED28 może być ważnym celem leków w leczeniu HIV. Znane są co najmniej dwie izoformy MED28.
Immunogen
Przeciwciało MED28 zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z pobliżu centrum ludzkiego MED28. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 50-100 MED28.
Application
Przeciwciało MED28 może być stosowane do wykrywania MED28 metodą Western blot w stężeniu 1 μg/ml. Przeciwciało może być również stosowane do immunohistochemii od 2,5 μg / ml. W przypadku immunofluorescencji rozpocząć od 20 μg / ml. Przeciwciało zatwierdzone: Western Blot w próbkach pobranych od ludzi i immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Physical form
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PRS4731HPA035900HPA035901
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... MED28(80306)
Gene Information
human ... MED28(80306)
Gene Information
human ... MED28(80306)
Gene Information
human ... MED28(80306)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-MED28
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SAB3501236-100UG04065267510378