Przejdź do
SAB3501181
Anti-Bonzo
purified antibody (DEAE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody (DEAE)
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CXCR6(10663)
General description
Przeciwciało Bonzo: Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) i symański wirus niedoboru odporności (SIV) do infekowania komórek docelowych wymagają, oprócz CD4, receptorów rdzeniowych. Niektóre receptory sprzężone z białkiem G, w tym CCR5, CXCR4, CCR3 i CCR2b z rodziny receptorów chemokinowych, zostały zidentyfikowane jako koreceptory HIV. Sierocy receptor sprzężony z białkiem G został niedawno sklonowany i oznaczony jako Bonzo, STRL33 i TYMSTR oraz zidentyfikowany jako koreceptor HIV i SIV. Bonzo/STRL33 jest wykorzystywany przez SIV, HIV-2 i HIV-1. Komunikacyjny RNA Bonzo/STRL33 ulega ekspresji w tkankach limfoidalnych i aktywowanych limfocytach krwi obwodowej.
Immunogen
Przeciwciało Bonzo zostało wyhodowane przeciwko 20 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego Bonzo. Immunogen znajduje się w ostatnich 50 aminokwasach Bonzo.
Application
Przeciwciało Bonzo może być stosowane do wykrywania Bonzo metodą Western blot w rozcieńczeniu 1:1000. Przeciwciało zweryfikowane: Western Blot w próbkach pobranych od ludzi. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Physical form
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA054094HPA054559SAB3501185
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody (DEAE)
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
western blot: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Bonzo
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)