Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Technique(s):
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA, lateral flow assay
Citations:
-
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Escherichia coli
Quality Level
assay
95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~48 kDa
contains
0.025% sodium azide
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.5 mg/mL protein (Lowry method)
technique(s)
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
storage temp.
−70°C
General description
Ten pełnej długości gen białka nukleoproteinowego wirusa SARS-CoV-2 został sklonowany, wyrażony i oczyszczony z E. coli. Białko nukleokapsydu jest dość konserwatywne. Wykorzystanie białka nukleokapsydu dla ostrych / wczesnych przeciwciał, takich jak IgA / IgM, powinno umożliwić wykrycie przeciwciał skierowanych przeciwko niepokojącym wariantom w zadowalający sposób na wczesnym etapie choroby.
Physical form
Zamrożony płyn w PBS i 25 mM K2CO3
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mol wt ~48 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| form frozen liquid | form liquid | form liquid | form - |
| technique(s) ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable, lateral flow assay: suitable |
| concentration >0.5 mg/mL protein (Lowry method) | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rekombinowane białko nukleokapsydu SARS-CoV-2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S9995-100UG | 04065266408065 |
| S9995-1MG | 04065266408072 |