Przejdź do
S9944
Sibutramine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, Meridia, Reductil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Produkt S9944 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule IV
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
InChI key
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Sibutramine hydrochloride monohydrate was used as standard to screen dietary supplements for sibutramine using ion mobility spectrometer.1
Biochem/physiol Actions
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI).
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI). It is an antiobesity drug, which decreases calorie intake and increases energy expanditure. Sibutramine antagonizes MPTP-induced dopamine depletion in mouse brain.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S9944-50MG04061832084787
S9944-25MG04061832084770