Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12171500
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Concentration:
≥1 mg/mL (by bradford)
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
form
liquid
concentration
≥1 mg/mL (by bradford)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Produkt ten składa się z domeny katalitycznej (CD) mTET1 (aminokwasy 1366-2039) i zawiera N-końcowy znacznik polihistydynowy. Jego obliczona masa cząsteczkowa wynosi 75,8 kDa. Białko to jest produkowane w komórkach ssaków (HEK 293), bez użycia surowicy. System ekspresji komórek ssaczych umożliwia prawidłowe modyfikacje potranslacyjne i fałdowanie, a często wspiera wyższą specyficzną aktywność białka.
Biochem/physiol Actions
Mouse ten eleven translocase 1 (mTET1) jest dioksygenazą, która katalizuje konwersję 5-metylocytozyny (5mC) do 5-hydroksymetylocytozyny (5hmC) i odgrywa kluczową rolę w aktywnej demetylacji DNA. mTET1 powoduje również sekwencyjne utlenianie 5-formylocytozyny (5fC) i 5-karboksylocytozyny (5caC). Pełna struktura TET1 obejmuje domenę dwuniciowej β-helisy (DSBH), domenę bogatą w cysteinę i domenę CXXC. Aktywność dioksygenazy DSBH jest zależna od Fe2+ i 2-oksoglutaranu.
Metylacja cytozyny na C5, w której pośredniczy mTET1, jest modyfikacją epigenetyczną genomu ssaków, która bierze udział w regulacji transkrypcji.
TET1 jest wykorzystywany w sekwencjonowaniu bisiarczynowym wspomaganym przez TET (TAB-seq), metodzie identyfikacji 5hmC z rozdzielczością pojedynczej zasady i określania jego obfitości w każdym miejscu modyfikacji. Metoda ta jest udoskonaleniem tradycyjnego sekwencjonowania bisiarczynowego, które było szeroko stosowane do wykrywania 5mC z rozdzielczością pojedynczej zasady, ale nie może odróżnić 5mC od 5hmC, ponieważ oba są odporne na deaminację podczas traktowania DNA wodorosiarczynem sodu. Metoda TAB-seq wykorzystuje mTET1 do selektywnej konwersji 5mC do 5caC w dwóch etapach: ochrona 5hmC poprzez glukozylację i utlenianie 5mC do 5caC za pośrednictwem mTET1.
Metylacja cytozyny na C5, w której pośredniczy mTET1, jest modyfikacją epigenetyczną genomu ssaków, która bierze udział w regulacji transkrypcji.
TET1 jest wykorzystywany w sekwencjonowaniu bisiarczynowym wspomaganym przez TET (TAB-seq), metodzie identyfikacji 5hmC z rozdzielczością pojedynczej zasady i określania jego obfitości w każdym miejscu modyfikacji. Metoda ta jest udoskonaleniem tradycyjnego sekwencjonowania bisiarczynowego, które było szeroko stosowane do wykrywania 5mC z rozdzielczością pojedynczej zasady, ale nie może odróżnić 5mC od 5hmC, ponieważ oba są odporne na deaminację podczas traktowania DNA wodorosiarczynem sodu. Metoda TAB-seq wykorzystuje mTET1 do selektywnej konwersji 5mC do 5caC w dwóch etapach: ochrona 5hmC poprzez glukozylację i utlenianie 5mC do 5caC za pośrednictwem mTET1.
Other Notes
Katalizuje konwersję zmodyfikowanej zasady DNA 5-metylocytozyny (5-mC) do 5-hydroksymetylocytozyny (5-hmC).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥1 mg/mL (by bradford) | concentration - | concentration - | concentration - |
| form liquid | form - | form buffered aqueous solution | form - |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S9797-25UG | 04065265184335 |