Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~44 kDa by calculation
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINB13(5275)
Immunogen
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| technique(s) western blot: 1:500-1:1,000 | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... SERPINB13(5275) | Gene Information human ... SERPINB13(5275) | Gene Information human ... SERPINB2(5055) | Gene Information human ... SERPINB5(5268) |
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S9320-100UG | 04061835809905 |