Przejdź do
S9318
Sandoz 58-035
>98% (HPLC), powder, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT) inhibitor
Synonim(y):
3-[Decyldimethylsilyl]-N-[2-(4-methylphenyl)-1-phenethyl]propanamide, SA 58-035
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
809,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H47NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.79
UNSPSC Code:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sandoz 58-035, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 16 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)CCC(=O)NC(Cc1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C30H47NOSi/c1-5-6-7-8-9-10-11-15-23-33(3,4)24-22-30(32)31-29(28-16-13-12-14-17-28)25-27-20-18-26(2)19-21-27/h12-14,16-21,29H,5-11,15,22-25H2,1-4H3,(H,31,32)
InChI key
NBYATBIMYLFITE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SOAT1(6646)
rat ... Soat1(81782)
Application
Sandoz 58-035 was used to induce simultaneous activation of unfolded protein response (UPR) and pattern recognition receptors (PRRs) in mouse peritoneal macrophages.3
Biochem/physiol Actions
Acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT) inhibitor.
Sandoz 58-035 inhibits the accumulation of cholesteryl esters and inhibits the esterification of cholesterol by 95% in arterial smooth muscle cells in culture.1 It does not affect the triglyceride metabolism by the gut.2
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W1895SML1596SML2256
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 16 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S9318-25MG04061836961343
S9318-5MG04061836961350