Przejdź do
S9129
Somatostatin
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
Growth hormone release inhibiting factor, SRIF, Somatostatin-14, Somatotropin release inhibiting factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H104N18O19S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1637.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-186-5
Beilstein/REAXYS Number:
6436064
MDL number:
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N1[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C76H104N18O19S2/c1-41(79)64(100)82-37-61(99)83-58-39-114-115-40-59(76(112)113)92-72(108)57(38-95)91-75(111)63(43(3)97)94-71(107)54(33-46-23-11-6-12-24-46)90-74(110)62(42(2)96)93-66(102)51(28-16-18-30-78)84-69(105)55(34-47-36-81-49-26-14-13-25-48(47)49)88-68(104)53(32-45-21-9-5-10-22-45)86-67(103)52(31-44-19-7-4-8-20-44)87-70(106)56(35-60(80)98)89-65(101)50(85-73(58)109)27-15-17-29-77/h4-14,19-26,36,41-43,50-59,62-63,81,95-97H,15-18,27-35,37-40,77-79H2,1-3H3,(H2,80,98)(H,82,100)(H,83,99)(H,84,105)(H,85,109)(H,86,103)(H,87,106)(H,88,104)(H,89,101)(H,90,110)(H,91,111)(H,92,108)(H,93,102)(H,94,107)(H,112,113)/t41-,42+,43+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57?,58-,59-,62-,63-/m0/s1
InChI key
NHXLMOGPVYXJNR-FQSIDJEASA-N
General description
Somatostatin (SST) is a peptide.
Somatostatin is expressed in endocrine cells and nerve fibers of the gastrointestinal tract. It is also expressed in other tissues.
Application
Somatostatin has been used:
  • as a standard antigen to detect antibodies in an indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method
  • to study the effect of somatostatin on oxytocin release during pregnancy in rats
  • to test the specificity of the avidin-biotinylated horseradish peroxidase immunocytochemical procedure to visualize somatostatin-immunoreactive (SS-IR) neurons
Biochem/physiol Actions
Somatostatin regulates the secretion of hormones and bioactive peptides. It acts as an inhibitor in the digestive tract by inhibiting gastrin release. In the pancreatic islets, it inhibits glucagon and insulin release. Somatostatin and its synthetic analogs have been used in the treatment of neuroendocrine tumors.
Somatostatin (SST) performs several functions like anti-proliferation, pro-apoptosis and anti-migration. Somatostatin performs physiological activities with the help of various G protein-coupled receptor subtypes (SST receptor (SSTR)-1, SSTR2A, SSTR2B, and SSTR3-5).
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1763ZRB1042S0945000
Somatostatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0945000
Somatostatin
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
-
Gene Information
human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755)
Gene Information
human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755)
Gene Information
human ... SST(6750)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Somatostatin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)