Przejdź do
S8251
Succinylcholine chloride dihydrate
98.0-102.0%, Cholinergic antagonist, solid
Synonim(y):
Bis(trimethylammonioethyl) succinate chloride, Succinyldicholine dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
799,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3NCH2CH2OCOCH2]2Cl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-747-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3922827
Assay:
98.0-102.0%
Form:
solid
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Succinylcholine chloride dihydrate, 98.0-102.0%, solid
Quality Segment
assay
98.0-102.0%
form
solid
color
white
solubility
H2O: complete 100 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless, H2O: soluble (unstable at pH > 9.)
originator
Novartis
SMILES string
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
Application
Succinylcholine chloride dehydrate was used to study the mechanism of gating of Cys loop receptors in Xenopus laevis.4,5
Biochem/physiol Actions
Cholinergic antagonist which induces a long-lasting depolarization of the acetylcholine neuron membrane; neuromuscular blocking agent.
Succinylcholine is a cholinergic antagonist and a neuromuscular blocking agent. It induces depolarization of acetylcholine receptors on the muscle membrane and efflux of potassium from the muscle that leads to hypokalemia in individuals with upregulated expression of acetylcholine receptors.3
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1623502PHR2659S2200000
assay
98.0-102.0%
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: complete 100 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless, H2O: soluble (unstable at pH > 9.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)