Przejdź do
S7393
Behenyl stearate
≥99%
Synonim(y):
Stearic acid behenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.06
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-971-0
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-42-40(41)38-36-34-32-30-28-26-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
InChI key
SRKUMCYSWLWLLS-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 51(11), 1269-1287 (2016-10-25)
Wax esters (WE) are one of the predominant lipid types in human meibomian gland secretions (meibum) and account for 40-50 % of total meibum lipids. Recently, we managed to quantify 51 isomeric groups of intact WE in normal human meibum samples