Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light tan to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCCn2ncc3c2nc(N)n4nc(nc34)-c5ccco5)cc1
InChI
1S/C20H19N7O2/c1-28-14-8-6-13(7-9-14)4-2-10-26-18-15(12-22-26)19-23-17(16-5-3-11-29-16)25-27(19)20(21)24-18/h3,5-9,11-12H,2,4,10H2,1H3,(H2,21,24)
InChI key
AEULVFLPCJOBCE-UHFFFAOYSA-N
Application
SCH-442416 has been used:
- as a selective adenosine A2A antagonist to study its effects on cyclic adenosine monophosphate (cAMP) production in T/C-28a2 chondrocytes or hFOB 1.19 osteoblasts [1]
- as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on receptor blockade on δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) self-administration in squirrel monkeys [2]
- as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on cocaine-induced locomotion and cocaine-seeking in mice
Biochem/physiol Actions
SCH-442416 potent and selective Adenosine A2a antagonist. SCH-442416 is >10,000-fold selective for A2a compared to other adensosine receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: >15 mg/mL | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?