Przejdź do
S5017
Wheaton staining dishes
20 slides, rack only
Synonim(y):
900204
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
WHEATON® 900204
Feature:
Holds 20 x slides 76x26 mm
Material:
rectangular , soda-lime glass
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
rectangular , soda-lime glass
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
WHEATON® 900204
size
95x76x64 mm
General description
Microscopy is a method of viewing objects that lie outside the resolution of the human eye and can be examined. The objects to be observed are magnified to such an extent that they can be displayed as images. For sample preparation, the objects to be examined are cut into very thin slices. These sections are then applied to an object slide and covered with a cover glass and appropriate solutions. To view the sections under the microscope, the sections on the slide must be filled in a staining trough and stained with an appropriate staining solution.
Features and Benefits
  • Manufactured from soda-lime glass
  • This 20-slide unit is the standard for manual staining procedures
  • The rack holds 10 single slides, 19 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 20 slides back-to-back of standard size: 3” x 1” (75 x 25mm), 3” x 1-1/2” (75 x 38mm) and 3” x 2” (75 x 51mm) sizes
  • Approximate inside bottom dimensions (mm): 91 L x 71 W x 60 D
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z710954S6141Z710938
manufacturer/tradename
WHEATON® 900204
manufacturer/tradename
WHEATON® 900303
manufacturer/tradename
WHEATON® 900200
manufacturer/tradename
WHEATON® 900400
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
-
feature
capacity 20 up to 3 × 2-in. slides (horizontally)
feature
-
material
rectangular , soda-lime glass
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
size
95x76x64 mm
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton staining dishes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S5017-3EA04061832826578