Przejdź do
S4701
Suplatast tosylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+/-)-[2-[4-(3-ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenylcarbamoyl]-ethyl] dimethylsulfonium p-toluenesulfonate, IPD-1151T, ST
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26SNO4 · C7H7SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCOCC(O)COc2ccc(NC(=O)CC[S+](C)C)cc2
InChI
1S/C16H25NO4S.C7H8O3S/c1-4-20-11-14(18)12-21-15-7-5-13(6-8-15)17-16(19)9-10-22(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,14,18H,4,9-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
RYVJQEZJUFRANT-UHFFFAOYSA-N
Application
Suplatast tosylate may be used in immune-signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Suplatast tosylate is a dimethylsulfonium compound downregulates the expression of histamine H1 receptor gene, suppresses the activity of histidine decarboxylase and regulates IL-4 mRNA. It inhibits the release of histamines and regulates the production of IgE.1,2 Suplatast tosylate is effective in the treatment of mild-to-moderate persistent asthma in children.3
Suplatast tosylate is an anti-allergy, cytokine modulator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1495SML1369SML0284
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)