Przejdź do
S4311
L-Serine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Synonim(y):
L Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
922,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Serine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
L-Serine has been used as a supplement in a medium to culture Chinese hamster ovary TF 70R cell line and in mouse embryonic fibroblast (MEF)-media.
Biochem/physiol Actions
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
L-Serine is a non-essential amino acid that acts as a precursor for nucleotide synthesis. It has roles in the development and function of the central nervous system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
54763S450084959
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
form
powder
form
-
form
powder
form
powder or crystals
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S4311-1KG04061836925895
S4311-25G04061836925918
S4311-100G04061836925857
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?