Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H30N8O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C17H30N8O9/c18-8(7-26)14(32)25-10(4-12(28)29)16(34)22-5-11(27)24-9(2-1-3-21-17(19)20)15(33)23-6-13(30)31/h8-10,26H,1-7,18H2,(H,22,34)(H,23,33)(H,24,27)(H,25,32)(H,28,29)(H,30,31)(H4,19,20,21)
InChI key
UVLWLKCNNYTXDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ser-Asp-Gly-Arg-Gly has been used as a control peptide which does not affect integrin function, in various studies.
Biochem/physiol Actions
Reverse sequence of Gly-Arg-Gly-Asp-Ser, which does not appear to affect integrin function.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Kinetic and functional characterisation of the heparin-binding peptides from human transglutaminase 2
Kaupo Teesalu
Journal of Peptide Science (2012)
Y K Liu et al.
Journal of biochemistry, 121(5), 961-968 (1997-05-01)
The beta peptide (113-125), derived from a conserved sequence of the beta subunit of integrins, was synthesized to investigate its adhesive properties to matrix proteins and the effects on cell adhesion to immobilized fibronectin. In this study, we observed that
F Soncin
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(6), 2232-2236 (1992-03-15)
When coated on bacteriological plastic at doses greater than or equal to 0.1 microgram/cm2, human and bovine angiogenin support calf pulmonary artery endothelial and Chinese hamster fibroblast cell adhesion and spreading, but do not affect cell adhesion when in solution.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S3771-5MG | 04061833265079 |
| S3771-1MG | 04061826676899 |