Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł |
Informacje o tej pozycji
219,00 zł
biological source
corn
Quality Segment
vapor pressure
0.81 psi ( 20 °C)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C2OC[C@H](O)[C@H]2O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/3C18H34O2.2C6H12O5/c3*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;2*7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3*9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);2*3-10H,1-2H2/b3*10-9-;;/t;;;2*3-,4+,5-,6-/m...11/s1
InChI key
SPFRYHCSFBFNTR-RKGWDQTMSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| biological source corn | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| form liquid | form - | form crystals or granules, powder or chunks | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S3386-1L | 04061836922726 |
| S3386-250ML | 04061836922764 |