Przejdź do
S3378
Spironolactone
97.0-103.0% (HPLC), powder, aldosterone receptor antagonist
Synonim(y):
4-Pregnen-21-oic acid-17α-ol-3-one-7α-thiol γ-lactone 7-acetate, 7α-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-133-6
MDL number:
Assay:
97.0-103.0%
Quality level:
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Spironolactone, 97.0-103.0%
Quality Level
assay
97.0-103.0%
mp
207-208 °C (lit.)
solubility
chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow
SMILES string
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
InChI key
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Gene Information
human ... HSD17B1(3292), NR3C2(4306)
rat ... Ar(24208)
Application
Spironolactone was added to rat diet to study the effect of long-term spironolactone use on renal function.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Spironolactone is a competitive aldosterone receptor antagonist. Used as potassium sparing diuretic.
Spironolactone reduces aldosterone-induced potassium/magnesium loss and myocardial fibrosis.[3] It reduces hypertension,[4] improves the endothelial function and reduces the overall morbidity and mortality in patients with chronic heart failure.[5] Spironolactone improves nitric oxide bioactivity and vascular endothelial vasodilator dysfunction.[3]
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Spironolactone yields clear, faint yellow solution in chloroform at 50 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1619006S1200000PHR2886
Spironolactone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1200000
Spironolactone
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
207-208 °C (lit.)
mp
207-208 °C (lit.)
mp
207-208 °C (lit.)
mp
207-208 °C (lit.)
Gene Information
human ... HSD17B1(3292), NR3C2(4306)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Femke Waanders et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 296(5), F1072-F1079 (2009-02-27)
Chronic transplant dysfunction (CTD) is the leading cause of long-term renal allograft loss and is characterized by specific histological lesions including transplant vasculopathy, interstitial fibrosis, and focal glomerulosclerosis. Increasing evidence indicates that aldosterone is a direct mediator of renal damage
Donna A Volpe et al.
The AAPS journal, 16(1), 172-180 (2013-12-18)
Drug interactions due to efflux transporters may result in one drug increasing or decreasing the systemic exposure of a second drug. The potential for in vivo drug interactions is estimated through in vitro cell assays. Variability in in vitro parameter
A Sato et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 22(1), 17-22 (1999-04-30)
There is increasing evidence for important cardiovascular effects of aldosterone via classical mineralocorticoid receptors in the heart. Administration of aldosterone with excess salt produces both cardiac hypertrophy and interstitial cardiac fibrosis in rats, and concomitant administration of potassium canrenoate at
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S3378-250MG04061832274041
S3378-5G04061836922412
S3378-1G04061836922351