Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 675,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
675,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly red to very dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)C(=C\C(C)=O)\c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO2/c1-8(14)7-10-9-5-3-4-6-11(9)13(2)12(10)15/h3-7H,1-2H3/b10-7+
InChI key
CZKBLHCEDVWPRN-JXMROGBWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble |
| color faintly red to very dark red | color orange | color white to beige | color yellow to yellow-orange |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S3322-5MG | 04061832559599 |
| S3322-25MG | 04061832559582 |