Przejdź do
S2771
Scalpel blades
No. 11
Synonim(y):
Surgical Scalpel Blades
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
material
steel (carbon)
sterility
non-sterile
Application
Scalpel blades have been used:
  • for the generation of organoids
  • to perform rodent nucleus accumbens (NAc) manual microdissection
  • to trim embryonic brain sample
Packaging
individually wrapped.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scalpel blades
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S2771-100EA04061832328492