Przejdź do
S2646
Scalpel blades
No. 10
Synonim(y):
Precision blades, Surgical scalpel blades
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122407
material
steel (carbon)
sterility
non-sterile
Application
Scalpel blades has been used:
  • in seedling inoculation
  • to dissect adrenal gland for adrenalectomy
  • to cut the polydimethylsiloxane (PDMS) layers for fabrication of the microfluidic device
Packaging
individually wrapped.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scalpel blades
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S2646-100EA04061832328478
S2646-50EA04061832328485