Przejdź do
S2263
Sheep Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
ovine sera, ovine serum, sheep sera
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
911,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
sheep
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤100 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Sheep serum is useful for the propagation of long-term cultures of erythrocytic stages of the Theileria uilenbergi intracellular protozoan parasite.
Preparation Note
Collected from adult animals.
Analysis Note
Endotoxin tested
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12107C12106C12007C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
sheep
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
impurities
≤100 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sheep Serum
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In the specification sheet for S2263 (Sterile filtered sheep serum), it states "Total protein = 6-7.6g%." I am unable to determine what unit g% represents. Could you provide the total protein in this serum in mg/mL?
    1 answer
    1. The term g% is equivalent to g/dL (grams per deciliter or 0.100L). If your serum contains protein in the range of 6-7.6g%, in mg/mL, that would translate to 6-7.6 mg/100 mL or 0.06 - 0.076 mg/mL.