Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 939,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5330,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 37 290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
939,00 zł
biological source
animal
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
suitability
suitable for manufacturing use
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| biological source animal | biological source ox bile | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (dry matter, NT) | assay ≥97% (titration) | assay ≥98% (HPLC) |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| HLB 16 | HLB 16 | HLB 16 | HLB 16 |
| Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S1827-1KG | 04061826007716 |
| S1827-100G | 04061833317914 |
| S1827-10KG | 04061832611532 |