Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł 2329,00 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł 2524,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2329,00 zł
Cena katalogowa2740,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
12F5, monoclonal
mol wt
antigen ~25 kDa
species reactivity
human, mouse, canine
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNRPB(6628)
mouse ... Snrpb(20638)
General description
Immunogen
Application
- Monoclonal Anti-SmB antibody produced in mouse has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse, canine | species reactivity monkey, bovine, canine, mouse, rat, human | species reactivity monkey, human, chicken, hamster | species reactivity bovine, human, canine |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| clone 12F5, monoclonal | clone 2C2, monoclonal | clone 4F4, monoclonal | clone 4B10, monoclonal |
| Gene Information human ... SNRPB(6628) | Gene Information human ... SMARCB1(6598) | Gene Information human ... HNRNPC(3183) | Gene Information human ... HNRNPA1(3178) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S0698-100UL | 04061838025944 |
| S0698-200UL | 04061838025951 |