Przejdź do
S0146
Schneider’s Insect Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Schneider’s Drosophila Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
154,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
912,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Schneider′s Insect Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
suitability
suitable for culture of other dipteran cell lines (Originally developed for the culture of Drosophila cells)
components
NaHCO3: 0.4 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 1.8 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Originally developed for the culture of Drosophila; suitable for culture of other dipteran cell lines.
Schneider′s insect medium has been used:
  • to culture Drosophila neuronal cell line (BG3-c2 cells)[1]
  • to cultivate subcultures of Leishmania major for promastigote growth inhibition assay[2]
  • to seed purified ookinetes with Drosophila melanogaster S2 cells to assess the effect of the avermectin compound on cell development and to promote oocyte development[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9895S3652G8142
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for culture of other dipteran cell lines (Originally developed for the culture of Drosophila cells)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
NaHCO3: 0.4 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 1.8 g/L
components
glucose: 2 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 1.8 g/L
components
glucose: 10 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.6 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schneider′s Insect Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it possible to freeze this medium ? I'll need to use only a few millilitres for each dissections of fly brains so it'll be great if I could freeze it in smaller containers to extend the shelf life period.
    1 answer
    1. This medium has not been evaluated for freezer storage. The thawing process may cause precipitation of some salts. The end user may determine the suitability experimentally by freezing a small test volume. It is advisable to thaw the product slowly to minimize the chance of precipitation. Thaw the sample slowly, overnight in a refrigerator., if possible It will very likely be suitable if the resulting thawed medium is clear, colorless, and free of particulate matter. Do not add serum or supplements prior to freezing the test sample.