Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
3670,00 zł
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PLAT(5327)
General description
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PLAT(5327) | Gene Information human ... SPARCL1(8404) | Gene Information human ... CD28(940) | Gene Information human ... CD58(965) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| input sample type plasma | input sample type serum | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?