Przejdź do
RAB0455
Neurokinin-A EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TAC1(6863)
mouse ... TAC1(21333)
rat ... TAC1(24806)
General description
The Neurokinin A Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin A peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Neurokinin-A, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0456RAB0428RAB0385
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
Gene Information
human ... TAC1(6863)
mouse ... TAC1(21333)
rat ... TAC1(24806)
Gene Information
human ... TAC3(6866)
mouse ... TAC3(21334)
rat ... TAC3(29191)
Gene Information
human ... SERPINA12(145264)
mouse ... SERPINA12(68054)
rat ... SERPINA12(191570)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • HRP-Streptavidin
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0455-1KT04061834962670